Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere des Gütegrads 603/N für qualitative und technische Analysen, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 601/N Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, die Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
65.50 € - 75.30 €
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 8 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15902930
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-335-230Q |
230 mm | 500/Packung |
75.30 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912930
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-335-320 |
320 mm | 100/Packung |
65.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Schnelles Filtern
- Nassfest
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
8 Sekunden | |
0,25 mm |
Scheibe | |
15 μm | |
603/N | |
Filterpapier für qualitative Analysen |