Learn More
Fisherbrand™ Reagenzpapier
Geeignet für allgemeine Analysen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Allgemeine Überwachung von sauren oder alkalischen Reaktionen
Farbe:
- Lackmus-Blau: Blau bis rot
- Lackmus neutral: Violett bis Blau/Rot
- Lackmus-Rot: Rot bis blau
Anwendungen:
- Schnelle Bestimmung des pH-Wertes in industriellen Anwendungen
- Allgemeine Analysen im Schulbereich
- Für den Einsatz im Schulungsbereich
Spezifikation
Rot | |
Schnelle Bestimmung des pH-Werts bei Industrieanwendungen, allgemeinen Analysen in Schulen, Ausbildung | |
Rotes Lackmuspapier | |
10 mm |
Bildlauf | |
1 Rolle | |
5 m |