missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Messeimer

Mit dem De Buyer™ Messeimer aus Edelstahl lassen sich Stoffe abspülen, transportieren oder lagern. Er eignet sich für verschiedenste Aufgaben im Labor und im Außeneinsatz.

Marke:  De Buyer™ 3274.10N

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11970605

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Edelstahl
  • Kapazitäten mit 10 und 15 l
  • 1 jeweils
  • Rand mit Lippe
Spezifikation

Spezifikation

Messeimer
28 cm
31.5 cm
Ja
23,5 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote