Learn More
De Buyer™ Messeimer
Mit dem De Buyer™ Messeimer aus Edelstahl lassen sich Stoffe abspülen, transportieren oder lagern. Er eignet sich für verschiedenste Aufgaben im Labor und im Außeneinsatz.
Marke: De Buyer™ 3274.15N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.16000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Kapazitäten mit 10 und 15 l
- 1 jeweils
- Rand mit Lippe
Spezifikation
Messeimer | |
Ja | |
23,5 cm |
15 l | |
30.5 cm | |
34 cm |