Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit Graduierung
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliff besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas.
Marke: Karl Hecht™ 41915012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas.
- Graduiert.
- Standardschliff.
- Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff.
- Ohne Stopfen.
Spezifikation
50 ml | |
Erlenmeyer | |
Ja |
Borosilikatglas 3.3, Duran Glas | |
NS 29/32 | |
NS 29/32 |