Learn More
BD BBL™ Ersatzreagenzien für Gram-Färbe-Kits
Kann als Ersatzreagenz für den BD&trade verwendet werden; Gram Stain Kits . BD™ Gram Crystal Violet wird als primäre Färbung in einem Gram-Färbeprozess in 4 Schritten verwendet. Erhältlich in 250 ml-Lösungsflaschen für den direkten Gebrauch oder in Gallonenbehältern für die Lagerung großer Mengen.
146.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Typ | Gram-Kristallviolett-Färbelösung |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Format | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode |
Farbe | Violett |
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11778193
|
BD
212525 |
Gram-Kristallviolett-Färbelösung | 4 x 250 ml |
146.00 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11788193
|
BD
212526 |
Gram-Kristallviolett-Färbelösung | 1 Gallone (3,8 l) |
243.00 €
3.80 Liter |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Gram-Färbereagenzien dienen zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen bzw. Präparaten nach dem Gram-Differentialfärbungsverfahren.
- Komplette Färbe-Kits bereiten weniger Schwierigkeiten als sonst bei Gram-Färbungen üblich und enthalten ein kompaktes Tablett für die Aufbewahrung der 250 ml-Reagenzflaschen.
- Bruchsichere Flaschen besitzen nicht tropfende, selbstreinigende Keep Clean-Kappenausgüsse, die die Durchflussregulierung erleichtern und Flecken sowie verschüttete Flüssigkeiten verhindern.
- Schnelle Erkennung der Reagenzien anhand farbkodierter Etiketten
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit vier 250 ml-Flaschen oder einzelnen Flaschen mit je 1 Gallone
Spezifikation
Gram-Kristallviolett-Färbelösung | |
Flüssig | |
Violett | |
Kristallviolett |
CE | |
Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode | |
15° bis 30 °C |