Learn More
Granisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494217
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494217 50 mg 50 Milligramm
16448076 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494217 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0071A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H25ClN4O
Menge 50 mg
Synonym BRL 43694A
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (286.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (22.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=C(C(N[C@H]2C[C@H](N3C)CCC[C@H]3C2)=O)C4=CC=CC=C41.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 348.87
Formelmasse 348.87
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation