Learn More
Deutsch Neumann™ Distanzstücke aus Naturkautschuk, grau
Optimal für allgemeine Laboranwendungen geeignet. Deutsch Neumann™ Graue Abstandhalter aus Gummi zum Filtern (GUKO) werden aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke: Deutsch Neumann™ 2010171
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- Durometer 40 Shore A
- Ausgezeichnete Flexibilität bei Kälte
- Hohe Zugfestigkeit und Elastizität
Spezifikation
Grau | |
1 Set | |
35 mm | |
58 mm |
Naturkautschuk | |
Abstandshalter | |
78 mm |