Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk, grau
Artikelnummer. 10028600
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5mm
8mm
10,5mm
12,8mm
14mm
17mm
18mm
21mm
23mm
26mm
29mm
31mm
36mm
41mm
47mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom unitSize
10028600 26mm 1 Stück
10652801 10,5mm 1 Stück
10201641 12,8mm 1 Stück
10324101 14mm 1 Stück
10078560 17mm 1 Stück
10579281 18mm 1 Stück
10169890 21mm 1 Stück
10445421 23mm 1 Stück
10129990 29mm 1 Stück
10222021 3,5mm 1 Stück
10190031 36mm 1 Stück
10682801 41mm 1 Stück
10261971 47mm 25 Stück
10560052 31mm 1 Stück
10577941 50,5mm 1 Stück
10140511 64,5mm 1 Stück
10578131 56mm 1 Stück
10038540 5mm 1 Stück
10405251 8mm 1 Stück
10598891 71mm 1 Stück
10088370 60mm 1 Stück
10425811 94mm 1 Stück
22 options
Artikelnummer. 10028600
Marke: Deutsch Neumann™ 1010126
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus grauem Naturkautschuk eignen sich für allgemeine Anwendungen.
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Höhe (metrisch) 30 mm
Menge Je 1
Farbe Grau
Diameter (Metric) Bottom 26mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 32mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen