Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen für Kapillar-Blutentnahmesystem
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
Marke: Greiner Bio-One 450475
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.30000kg
Beschreibung
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
- Die Röhrchen verfügen über einen Verschluss, der als Ventil dient, sodass geeignete Kapillare oder Trichter eingesetzt werden können, ohne die Kappe zu entfernen
- Passen Sie das Röhrchen in ein 13×75 mm-Trägerröhrchen ein, um die Barcode-Etikettierung, Zentrifugation und Lagerung zu erleichtern
- Röhrchen mit Gel enthalten eine inerte Barriere am Boden, die sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation und des Transports eine stabile Barriere zwischen dem Gerinnsel/den Zellen und dem Serum/Plasma zu bilden
- Alle Röhrchen benötigen MiniCollect-Trichter oder ein Kapillarentnahmegerät (separat erhältlich)
Spezifikation
Bio-One VACUETTE MiniCollect Blutentnahme-Kapillarröhrchen | |
0,5 ml | |
Lavendel |
K3 EDTA | |
Ja | |
Kleinvolumige Blutentnahme |