Learn More
Greiner Bio-One Serum Tubes: Clot Activator with Gel Separator
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
Marke: Greiner Bio-One 455071
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Beschichtet mit mikronisierten Kieselsäurepartikeln, die die Gerinnung aktivieren, wenn die Rohre vorsichtig umgedreht werden
- Röhrchen mit Gel enthalten ein Barrieregel auf dem Röhrchenboden, das sich während der Zentrifugation nach oben zur Serum-Gerinnungsschnittstelle bewegt, um eine stabile Barriere zu bilden und das Serum von Zellen zu trennen
- Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
- Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
- Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
- Pädiatrie-Röhrchen mit weißen Ringen zur schnellen Identifikation
- Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
- Nicht schraubbare Kappen können beliebig oft entfernt und ausgetauscht werden
Compliance
Röhrchen mit Gel-Separator sind FDA510(k) zugelassen für die therapeutische Arzneimittelüberwachung (TDM)
Spezifikation
Mikroskopische Silikapartikel mit Trenngel | |
Nicht geriffelte Abziehkappe | |
Rot mit gelbem Ring |
Kunststoff | |
16 x 100 mm |