Learn More
Griseofulvin, MedChemExpress
Beschreibung
Griseofulvin(Gris-PEG
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Griseofulvin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 126-07-8 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H17ClO6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (94.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C13 |
| Mehr anzeigen |