Learn More
Invitrogen™ GRK1 Recombinant Human Protein
GRK1 is a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinases. Full-length recombinant human GRK1 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
493.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol |
Molekulargewicht | 89.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Gen-Alias | GPRK1, RHOK, RK |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488983
|
Invitrogen™
PV6352 |
10μg |
493.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498983
|
Invitrogen™
PV6353 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15418993
|
Invitrogen™
PV6354 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
GRK1 mediates rapid desensitization of rod photoreceptors to light by catalyzing phosphorylation of the visual pigment rhodopsin which leads to its deactivation. Defects in GRK1 are known to cause Oguchi disease 2 (also known as stationary night blindness Oguchi type-2). GRK1 can be phosphorylated by PKA and this reduces the ability of GRK1 to phosphorylate rhodopsin in vitro. It is speculated that phosphorylation of GRK1 by PKA in vivo occurs in the dark when cAMP levels in photoreceptor cells are elevated.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
89.8kDa | |
GPRK1, RHOK, RK | |
Recombinant |
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
Human | |
GST Tag |