Learn More
Invitrogen™ GRK5 Recombinant Human Protein
GRK5 is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV4000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10690195
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GRK5 regulates the activity of a variety of G protein-coupled receptors and the motility of polymorphonuclear leukocytes.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005299
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
GRK5, GPRK5
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
95.2kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
GRK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus