Learn More
DWK Life Sciences Spiritusbrenner, aus Kalk-Soda-Glas, ohne Einfüllstutzen, mit aufgeschliffener Kappe
Der Spiritusbrenner ist eine Alternative zum gasbetriebenen Bunsenbrenner und eignet sich ebenfalls zum Erhitzen von Kochgläsern und darin enthaltenen Materialien.
Marke: DWK Life Sciences 294030008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Damit Substanzen miteinander reagieren wird oft eine geringe Wärmezufuhr benötigt. Klassisch und in Bereichen, in denen keine direkte Gasentnahme möglich ist, findet der Spiritusbrenner seine Anwendung. Er ist eine Alternative zum wohlbekannten Bunsenbrenner.- Ohne Einfüllstutzen
- Durch aufgeschliffene Kappe dichter Verschluss und schnelles Ersticken der Flamme
Spezifikation
Aluminium | |
Zubehör für Spiritusbrenner: Tüllen für Spriritusbrenner (aus Aluminium) | |
Heizung; Verwendung mit Spiritus | |
50/Packung |