Learn More
Manutan Ground marking tape 0.14 mm x 50 mm x 33 m, blue
Marke:  Manutan A266074
Encompass_Preferred
Ground marking tape 0.14 mm x 50 mm x 33 m, blue
Artikelnummer. 16877010
  • 12.21 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.