Learn More
Thermo Scientific Chemicals GSK-3beta-Inhibitor VIII
Artikelnummer. 15406459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406459 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406459 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64554.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein zelldurchlässiger, potenter und selektiver Inhibitor von GSK-3beta
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiger, potenter und selektiver Inhibitor von GSK-3beta
CAS 487021-52-3
Summenformel C12H12N4O4S
Formelmasse 308,31g/mol
Synonym AR-A014418
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest