Learn More
GSK-5498A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16435238 10 mg
16427957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16435238 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12521
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM); inhibits mediator release from mast cells, and pro-inflammatory cytokine release from T-cells in a variety of species.
GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK-5498A
CAS 1253186-49-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H11F6N3O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.44 mM)
SMILES O=C(NC1=NN(CC2=C(F)C=CC=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F
Molekulargewicht (g/mol) 399.29
Formelmasse 399.29
Reinheit (%) 97.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation