Learn More
GSK-626616, TRC
Artikelnummer. 30240912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240912 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30240912 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG7978535MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone
CAS 1025821-33-3
Summenformel C18H10Cl2N4OS
Menge 5 mg
Synonym GSK 626616, GSK-626616
InChI-Formel InChI=1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC2=NC(=O)\C(=C\c3ccc4nccnc4c3)\S2
IUPAC-Name (5Z)-2-(2,6-Dichloranilino)-5-(Quinoxalin-6-Ylmethyliden)-1,3-Thiazol-4-One
Molekulargewicht (g/mol) 401.27
Formelmasse 399.9952