Learn More
GSK-690693, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453738
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453738 10 mg 10 Milligramm
16434806 100 mg 100 Milligramm
16400127 50 mg 50 Milligramm
16466467 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453738 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1024910mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.
GSK-690693 is an ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 2 nM, 13 nM, 9 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively. GSK-690693 is also an AMPK inhibitor, affects Unc-51-like autophagy activating kinase 1 (ULK1) activity and robustly inhibits STING-dependent IRF3 activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK-690693
CAS 937174-76-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27N7O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (70.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES CC(O)(C)C#CC1=NC=C(OC[C@@H]2CNCCC2)C3=C1N=C(C4=NON=C4N)N3CC
Molekulargewicht (g/mol) 425.48
Formelmasse 425.48
Reinheit (%) 96.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease