Learn More
GSK-J1 lithium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482797
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482797 50 mg 50 Milligramm
16466718 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482797 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15648D
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK-J1 lithium salt
Physikalische Form Solid
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22LiN5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES [Li]OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 395.38
Formelmasse 395.38
Güte Research