Learn More
GSK1838705A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465488 10 mg 10 Milligramm
16426076 100 mg -
16421667 50 mg -
16418207 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465488 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK1838705A is a potent and reversible IGF-IR and the insulin receptor inhibitor with IC50s of 2.0 and 1.6 nM, respectively. It also inhibits ALK with an IC50 of 0.5 nM.
GSK1838705A is a potent and reversible IGF-IR and the insulin receptor inhibitor with IC50s of 2.0 and 1.6 nM, respectively. It also inhibits ALK with an IC50 of 0.5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK1838705A
CAS 1116235-97-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H29FN8O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.77 mM)
SMILES FC1=C(C(NC)=O)C(NC2=C3C(NC=C3)=NC(NC4=CC5=C(CCN5C(CN(C)C)=O)C=C4OC)=N2)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 532.57
Formelmasse 532.57
Reinheit (%) 98.95%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease