Learn More
GSK1940029, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493837 50 mg -
16467706 100 mg 100 Milligramm
16460358 5 mg 5 Milligramm
16441859 1 mg -
16427898 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493837 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19762
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.
GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK1940029
CAS 1150701-66-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16Cl2N4O2
Menge 50 mg
Synonym SCD inhibitor 1
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (81.79 mM)
SMILES ClC(C=CC(CN1N=NC(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)=C1C)=C3)=C3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 391.25
Formelmasse 391.25
Reinheit (%) 99.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death