missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK256066, MedChemExpress

Artikelnummer. 16454996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16454996 100 mg -
16450347 50 mg -
16426707 5 mg 5 Milligramm
16403998 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16454996 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10469

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GSK256066 is a selective and high-affinity phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, with an IC50 of 3.2 pM for PDE4B. GSK256066 is developed for the research of chronic obstructive pulmonary disease.

GSK256066 is a selective and high-affinity phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, with an IC50 of 3.2 pM for PDE4B. GSK256066 is developed for the research of chronic obstructive pulmonary disease.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GSK256066
CAS 801312-28-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H26N4O5S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (48.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N)C1=C(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C3)=O)=CC(C)=C2N=C1)NC4=CC=CC(OC)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 518.58
Formelmasse 518.58
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.