Learn More
GSK2643943A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16473096 25 mg -
16447187 5 mg 5 Milligramm
16440777 50 mg -
16425346 100 mg 100 Milligramm
16404468 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473096 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111458
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK2643943A is a deubiquitinating enzyme (DUB) inhibitor targeting USP20. GSK2643943A has affinity with an IC50 of 160 nM for USP20/Ub-Rho. GSK2643943A has anti-tumor efficacy and can be used for the research of oral squamous cell carcinoma (OSCC) .
GSK2643943A is a deubiquitinating enzyme (DUB) inhibitor targeting USP20. GSK2643943A has affinity with an IC50 of 160 nM for USP20/Ub-Rho. GSK2643943A has anti-tumor efficacy and can be used for the research of oral squamous cell carcinoma (OSCC) .
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK2643943A
CAS 2449301-27-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H12FN3
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (450.78 mM)
SMILES FC1=CC=CC(/C=C/C2=CC(NC(N)=C3C#N)=C3C=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 277.3
Formelmasse 277.3
Reinheit (%) 98.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death