Learn More
GSK269962A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469187
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469187 5 mg -
16412717 50 mg 50 Milligramm
16406628 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16469187 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15556
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GSK269962A (GSK 269962) is a potent ROCK inhibitor with IC50s of 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively. GSK269962A has anti-inflammatory and vasodilatory activities.
GSK269962A (GSK 269962) is a potent ROCK inhibitor with IC50s of 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively. GSK269962A has anti-inflammatory and vasodilatory activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK269962A
CAS 850664-21-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H30N8O5
Menge 5 mg
Synonym GSK 269962
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (52.58 mM)
SMILES CCN1C2=CC(OC3=CC=CC(NC(C4=CC=C(OCCN5CCOCC5)C=C4)=O)=C3)=NC=C2N=C1C6=NON=C6N
Molekulargewicht (g/mol) 570.6
Formelmasse 570.6
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus