Learn More
GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490146
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490146 2 mg 2 Milligramm
16484978 10 mg -
16475746 100 mg -
16451227 50 mg -
16407717 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490146 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12082A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK369796 Dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 1010411-21-8
Farbe Yellow
Menge 2 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24Cl3N3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 428.78
Formelmasse 428.78
Reinheit (%) 98.32%
Güte Research