Learn More
GSK376501A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486267
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16486267 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16486267 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101746
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK376501A
CAS 1010412-80-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H37NO6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (188.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1CC2=CC(OCCOC)=CC(OCCOC)=C2)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C4=C1C=CC=C4)O
Molekulargewicht (g/mol) 531.64
Formelmasse 531.64
Reinheit (%) 99.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism