Learn More
GSK461364, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484037
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484037 50 mg 50 Milligramm
16451326 200 mg 200 Milligramm
16440588 5 mg 5 Milligramm
16428128 10 mg 10 Milligramm
16427886 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484037 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50877
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.
GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK461364
CAS 929095-18-1
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H28F3N5O2S
Menge 50 mg
Synonym GSK461364A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (91.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(SC(N1C=NC2=CC=C(C=C12)CN3CCN(CC3)C)=C4)=C4O[C@@H](C5=CC=CC=C5C(F)(F)F)C)N
Molekulargewicht (g/mol) 543.6
Formelmasse 543.6
Reinheit (%) 96.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease