Learn More
GSK805, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475338 10 mg -
16448057 5 mg 5 Milligramm
16441537 50 mg 50 Milligramm
16435976 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475338 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12776
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK805 is an orally active and CNS penetrant RORγt inhibitor. GSK805 inhibits RORγ and Th17 cells differentiation with pIC50 values of 8.4 and >8.2. GSK805 inhibits the function of Th17 cells. GSK805 can be used for the research of immunity.
GSK805 is an orally active and CNS penetrant RORγt inhibitor. GSK805 inhibits RORγ and Th17 cells differentiation with pIC50 values of 8.4 and >8.2. GSK805 inhibits the function of Th17 cells. GSK805 can be used for the research of immunity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK805
CAS 1426802-50-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H18Cl2F3NO4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.84 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=C(C2=CC=CC=C2OC(F)(F)F)C(Cl)=C1)CC3=CC=C(S(=O)(CC)=O)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 532.36
Formelmasse 532.36
Reinheit (%) 98.26%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation