Learn More
Kgw Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ GSS
489.72 € - 950.82 €
Spezifikation
Material | GSS Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln |
Enthält | Loser Schutzstopfen für Deckel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10259090
|
Kgw Isotherm™
2300 |
Gehäuse 1000mL | 206 mm |
519.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10672092
|
Kgw Isotherm™
2301 |
Gehäuse 1000mL | 156 mm |
489.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10548041
|
Kgw Isotherm™
2304 |
500 ml | 180 mm |
630.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10510162
|
Kgw Isotherm™
2305 |
Gehäuse 6000mL | 270 mm |
950.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dewargefässe aus Chromnickelstahl, evakuiert, mit seitlichem Griff und ab GSS 1000 mit zusätzlichem Tragebügel. Gefässe ganz aus Metall und daher unzerbrechlich.Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einem Stopfen.
Typ: GSS 1000W
Volumen: 1,0L
Standzeit LN2: 15 h
Verdampfung LN2: 1,6 l/24h
φ/H Innen: 100/157mm
φ/H Aussen: 122/177mm
Spezifikation
GSS Edelstahl | |
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln | |
Loser Schutzstopfen für Deckel |