missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gtf3c3 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-35833-100ul

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 30232850

  • 550.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

gtf3c3 Polyclonal antibody specifically detects gtf3c3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

gtf3c3
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
general transcription factor 3C polypeptide 3, general transcription factor IIIC, polypeptide 3, 102kDa, TF3C-gamma, TFIIIC 102 kDa subunit, TFIIIC102general transcription factor IIIC, polypeptide 3 (102kD), TFiiiC2-102, TFIIICgamma, Transcription factor IIIC 102 kDa subunit, Transcription factor IIIC subunit gamma, transcription factor IIIC, 102 kD
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human gtf3c3 (NP_036218.1).,, Sequence:, MSGFSPELIDYLEGKISFEEFERRREERKTREKKSLQEKGKLSAEENPDDSEVPSSSGINSTKSQDKDVNEGETSDGVRKSVHKVFASMLGENEDDEEEEEEEEEEEEEEETPEQPTAGDVFVLEMVLNRETKKMMKEKRPRSKLPRALRGLMGEANIRF
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
9330
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt