Learn More
gtf3c3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen gtf3c3
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30232850
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35833-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30230187
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35833-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
gtf3c3 Polyclonal antibody specifically detects gtf3c3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
gtf3c3
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
general transcription factor 3C polypeptide 3, general transcription factor IIIC, polypeptide 3, 102kDa, TF3C-gamma, TFIIIC 102 kDa subunit, TFIIIC102general transcription factor IIIC, polypeptide 3 (102kD), TFiiiC2-102, TFIIICgamma, Transcription factor IIIC 102 kDa subunit, Transcription factor IIIC subunit gamma, transcription factor IIIC, 102 kD
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human gtf3c3 (NP_036218.1).,, Sequence:, MSGFSPELIDYLEGKISFEEFERRREERKTREKKSLQEKGKLSAEENPDDSEVPSSSGINSTKSQDKDVNEGETSDGVRKSVHKVFASMLGENEDDEEEEEEEEEEEEEEETPEQPTAGDVFVLEMVLNRETKKMMKEKRPRSKLPRALRGLMGEANIRF
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
9330
IgG
Affinity purified