Learn More
GTP binding protein era homolog Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-35133-20ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30228756
  • 190.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GTP binding protein era homolog Polyclonal antibody specifically detects GTP binding protein era homolog in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GTP binding protein era homolog
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
CEGA, Conserved ERA-like GTPase, ERA, Era (E. coli G-protein homolog)-like 1, Era G-protein-like 1 (E. coli), ERAL1A, ERA-like protein 1, ERA-W, GTPase Era, mitochondrial, GTPase, human homolog of E. coli essential cell cycle protein Era, GTP-binding protein era homolog, HERA, H-ERA, HERA-A, HERA-B
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 198-437 of human GTP binding protein era homolog (NP_005693.1).,, Sequence:, DLVVVLVDVSDKWTRNQLSPQLLRCLTKYSQIPSVLVMNKVDCLKQKSVLLELTAALTEGVVNGKKLKMRQAFHSHPGTHCPSPAVKDPNTQSVGNPQRIGWPHFKEIFMLSALSQEDVKTLKQYLLTQAQPGPWEYHSAVLTSQTPEEICANIIREKLLEHLPQEVPYNVQQKTAVWEEGPGGELVIQQKLLVPKESYVKLLIGPKGHVISQIAQEAGHDLMDIFLCDVDIRLSVKLLK
20 μL
Primary
Human
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
26284
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Dokumentation
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato