Learn More
GTP binding protein era homolog Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | GTP binding protein era homolog |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30233092
|
Novus Biologicals
NBP3-35133-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30228756
|
Novus Biologicals
NBP3-35133-20ul |
20 μL |
190.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
GTP binding protein era homolog Polyclonal antibody specifically detects GTP binding protein era homolog in Human samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpezifikation
| GTP binding protein era homolog | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CEGA, Conserved ERA-like GTPase, ERA, Era (E. coli G-protein homolog)-like 1, Era G-protein-like 1 (E. coli), ERAL1A, ERA-like protein 1, ERA-W, GTPase Era, mitochondrial, GTPase, human homolog of E. coli essential cell cycle protein Era, GTP-binding protein era homolog, HERA, H-ERA, HERA-A, HERA-B | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 198-437 of human GTP binding protein era homolog (NP_005693.1).,, Sequence:, DLVVVLVDVSDKWTRNQLSPQLLRCLTKYSQIPSVLVMNKVDCLKQKSVLLELTAALTEGVVNGKKLKMRQAFHSHPGTHCPSPAVKDPNTQSVGNPQRIGWPHFKEIFMLSALSQEDVKTLKQYLLTQAQPGPWEYHSAVLTSQTPEEICANIIREKLLEHLPQEVPYNVQQKTAVWEEGPGGELVIQQKLLVPKESYVKLLIGPKGHVISQIAQEAGHDLMDIFLCDVDIRLSVKLLK | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 26284 | |
| IgG | |
| Affinity purified |