Learn More
GTS-21 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476098 10 mg -
16468697 5 mg -
16462237 50 mg 50 Milligramm
16446496 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476098 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14564A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GTS-21 dihydrochloride is a selective alpha7 nicotinic acetylcholine receptor (α7-nAChR) agonist with anti‐inflammatory and cognition‐enhancing activities. GTS-21 dihydrochloride is also a α4β2 (Ki=20 nM for humanα4β2) and 5-HT3A receptor (IC50=3.1 μM) antagonist.
GTS-21 dihydrochloride is a selective alpha7 nicotinic acetylcholine receptor (α7-nAChR) agonist with anti‐inflammatory and cognition‐enhancing activities. GTS-21 dihydrochloride is also a α4β2 (Ki=20 nM for humanα4β2) and 5-HT3A receptor (IC50=3.1 μM) antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GTS-21 dihydrochloride
CAS 156223-05-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22Cl2N2O2
Menge 10 mg
Synonym DMXB-A DMBX-anabaseine
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (131.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.5 mg/mL (43.27 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=CC(OC)=CC=C1/C=C2CCCN=C\2C3=CC=CN=C3.Cl[H].Cl[H]
Molekulargewicht (g/mol) 381.3
Formelmasse 381.3
Reinheit (%) 99.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation