Learn More
Guanfacine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477328
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16477328 10 mg
16447296 100 mg
16443347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477328 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17416
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanfacine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 29110-48-3
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10Cl3N3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (106.18 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (70.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(N)=N)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 282.55
Formelmasse 282.55
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research