Learn More
Guanidine Hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803939
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30803939 25 g
30799406 5 g
30795132 250 mg
30794759 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30803939 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD0080081325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine Hydrobromide
CAS 19244-98-5
Summenformel CH6BrN3
MDL-Nummer MFCD03094062
Menge 25 g
SMILES NC(N)=N.[H]Br
Molekulargewicht (g/mol) 139.98
Reinheit (%) 98%