Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 589.13 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.0% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM) |
| CAS | 36051-31-7 |
| Synonym | 5'-GTP trisodium salt |