Learn More
GW-1100, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470548 5 mg 5 Milligramm
16428088 10 mg 10 Milligramm
16414007 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16470548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50691
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW-1100
CAS 306974-70-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H25FN4O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (96.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC2=CN=C(N=C2)OCC)=CN(C(SCC3=CC=C(C=C3)F)=N1)C4=CC=C(C(OCC)=O)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 520.58
Formelmasse 520.58
Reinheit (%) 97.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism