Learn More
GW9662, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497078
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16497078 10 mg 10 Milligramm
16493526 25 mg 25 Milligramm
16449627 5 mg -
16447126 100 mg -
16443127 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497078 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16578
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW9662
Physikalische Form Solid
CAS 22978-25-2
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H9ClN2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (361.43 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 276.68
Formelmasse 276.68
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research