Learn More
GYKI 53655 hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GYKI 53655 hydrochloride |
| CAS | 143692-48-2 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H21ClN4O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | LY300168 hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 160 mg/mL (411.47 mM) ∣H2O : 8 mg/mL (20.57 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OCO4)=C4C=C3CC1C)NC.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 388.85 |
| Mehr anzeigen |