Learn More
H-D-Glu-OBzl, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31451053
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31451053 25 g
31449899 5 g
31446182 100 g
31433714 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31451053 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13286225g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-D-Glu-OBzl
CAS 79338-14-0
Summenformel C12H15NO4
MDL-Nummer MFCD00237065
Menge 25 g
SMILES O=C(O)CC[C@@H](N)C(OCC1=CC=CC=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 237.25
Reinheit (%) 97%