Learn More
H-Glu(OtBu)-OMe.HCl, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31095947
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31095947 10 g
31096258 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31095947 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1239310g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Glu(OtBu)-OMe.HCl
CAS 6234-01-1
Summenformel C10H20ClNO4
MDL-Nummer MFCD00153438
Menge 10 g
SMILES O=C(OC)[C@@H](N)CCC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 253.72
Reinheit (%) 98%