Learn More
H-Gly-Tyr-OH, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | H-Gly-Tyr-OH |
| CAS | 658-79-7 |
| Summenformel | C11H14N2O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00008126 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O)CN |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.24 |
| Reinheit (%) | 98% |