Learn More
H-Lys(biotinyl)-OH, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31100512
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31100512 100 mg
31094339 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31100512 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD116725100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Lys(biotinyl)-OH
CAS 576-19-2
Summenformel C16H28N4O4S
MDL-Nummer MFCD00077319
Menge 100 mg
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 372.48
Reinheit (%) 98%