Learn More
H-Val-Met-OH, TRC
Artikelnummer. 30457311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457311 10 mg 10 Milligramm
30451010 50 mg -
30457278 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV99170510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14486-09-0
Summenformel C10H20N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 248.34
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Val-Met-OH
InChI-Formel InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1
Menge 10 mg
Formelmasse 248.1195
Versandbedingung Raumtemperatur