Learn More
H-VAL-TYR-OH, TRC
Artikelnummer. 30451240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451240 50 mg -
30455441 100 mg -
30455910 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV99173850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3061-91-4
Summenformel C14H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 280.32
Synonym L-Tyrosine, N-L-valyl-, Tyrosine, N-L-valyl-, L- (7CI,8CI), Tyrosine, N-valyl- (6CI), L-Valyl-L-tyrosine, N-L-Valyl-L-tyrosine, Valyltyrosine
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanosäure
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-VAL-TYR-OH
InChI-Formel InChI=1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(15)13(18)16-11(14(19)20)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-,12-/m0/s1
Menge 50 mg
Formelmasse 280.1423
Versandbedingung Raumtemperatur