Learn More
H2L 5765834, R&D Systems™
Beschreibung
Antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1, LPA5 and LPA3 (IC50 values are 94, 463 and 752 nM respectively). Exhibits no effect at LPA2 or LPA4 receptors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | H2L 5765834 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 404.33 |
| Reinheit (%) | >99% |
| Produktlinie | Tocris |
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?