Learn More
HA130, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16463707 50 mg 50 Milligramm
16440198 5 mg 5 Milligramm
16417738 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16463707 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19329
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HA130
CAS 1229652-21-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H19BFNO5S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 39 mg/mL (84.18 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(F)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(OCC4=CC(B(O)O)=CC=C4)C=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 463.29
Formelmasse 463.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death